Learn More
Eppendorf™ Recharges de pointes de pipettes epTIPS™
Utilisez ce système de recharge pour un travail sans souci dans votre laboratoire de biologie moléculaire. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permettent une manipulation sans contamination des plateaux de recharge. Les couvercles en plastique protègent les plateaux de tout contact direct pendant le transfert vers la boîte de travail.
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Format | Rack |
À utiliser avec (équipement) | Pipeteur Eppendorf™ |
Gamme de produits | epT.I.P.S. |
Description
Utilisez ce système de recharge pour un travail sans souci dans votre laboratoire de biologie moléculaire. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permettent une manipulation sans contamination des plateaux de recharge. Les couvercles en plastique protègent les plateaux de tout contact direct pendant le transfert vers la boîte de travail.
Cette tubulure pour pompe en silicone durci au platine représente le meilleur choix pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.
- Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Faible absorption ; excellente biocompatibilité
- Très faible taux d’extraction ; résistance aux intempéries, à l’ozone, à la couronne et aux radiations
- Formule : Silicone Tygon™ 3350, durci au platine
- Ultralisse ; minimise la prolifération bactérienne
- Parfait pour les bases à concentration faible à moyenne, le sel et les alcools
- Transparent, inodore, sans goût et non toxique
Spécification
Autoclavable | |
Rack | |
Pipeteur Eppendorf™ | |
epT.I.P.S. |