Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks
Garanties PCR clean, stériles et exemptes de pyrogènes, d'ATP et d'ADN bactérien, elles répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire ainsi que de la biologie moléculaire et cellulaire.
Marque: Eppendorf™ 0030075315
73.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Garantis usage en PCR, stériles, exempts de pyrogènes, d’ATP et d’ADN bactérien
- Ils répondent aux exigences les plus strictes des industries médicales, pharmaceutiques et alimentaires
- Répond également aux exigences décrites pour la biologie moléculaire et la biologie cellulaire
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque étiquette de portoir
- Certificats spécifiques au lot délivrés par un laboratoire indépendant disponibles au téléchargement
- Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
- Durabilité améliorée avec 20 % de polypropylène en moins consommés par portoir
Spécification
Remplace le numéro de réf. 0030075153 | |
Sans filtre | |
Incolore | |
165 mm | |
Biopur™ (Sterile) | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Narrow | |
120 cônes (5 x 24) | |
5 racks x 24 pointes | |
Single-use | |
Oui | |
Polypropylène |
0,5 ml à 10 ml | |
Stérile | |
6.49 in. | |
DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10 | |
Biologie cellulaire/moléculaire, industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire | |
Rack | |
120 Tips (5 Racks x 24 Tips) | |
Consommables | |
Turquoise | |
Coussin d’air | |
epT.I.P.S.™ |