Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Comme Pointes SafeRack
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1,000 μl
1 000 μl
50 μl
300 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Filtré:
Filtré
Non filtré
missing translation for 'unitSize'
960 pièces
Descrizione
- Eppendorf a tout spécialement conçu les epT.I.P.S. pour toutes les plateformes epMotion™ 5070 et 5075 de manipulation des liquides
- Pointes de pipette epT.I.P.S. Motion SafeRack, avec ou sans filtres, etes résistantes aux torsions et présentées sur des racks sans contamination recommandés pour la réutilisation des pointes grâce au système epMotion 5073
- Les nouveaux systèmes epMotion permettent de réutiliser des pointes, par exemple comme choix économique pour les nettoyages multiples d'un même puits. Pour cela, les pointes spéciales epT.I.P.S. Motion SafeRack tips sont recommandées. Compartiments individuels dans le rack éviter les interférences entre le spointes utilisées
- Disponible en qualité standard et PCR clean pour 50 µL, 300 µL, et 1000 µL
Specifica
Specifica
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Clair |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Format | Boîte |
| Type de pointe | Étalon, Structuré |
| Type de produit | Pointes robotisées |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf epMotion |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto