Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
La boîte ne contient pas d'embouts de pipette.
Marque: Eppendorf™ 0030076249
33.89 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Contamination-free transfer of trays to stable working box
- System optimized for use with multichannel pipettes
- Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
- Tips can be attached to pipette from refill trays
- Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
- epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Spécification
Box Only | |
None | |
White, Blue | |
Polypropylene | |
Carré | |
Non stérile | |
1 Empty Reusable Box | |
10 to 300 μL |
Empty Tip Box | |
Autoclavable | |
Pipette Tips | |
Multiple | |
Oui | |
Air-cushion system | |
1 Ea. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 > Size: 10 to 300 μL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu