Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ BioBased Reloads - Pipette Tips
Les pointes de pipette epT.I.P.S.™ BioBased et les pointes de pipette à filtre ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased et ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased dans des volumes allant jusqu'à 1 250 uL.
61.75€ - 66.30€
Spécification
Filtré | Non |
---|---|
Stérilité | Oui |
Couleur | Colorless |
Autoclavable | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Code couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Code couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17797829
|
Eppendorf™
0030075420 |
0.1 to 20 μL | Gris moyen | 40 mm |
66.30€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17707839
|
Eppendorf™
0030075439 |
2 to 200 μL | Jaune | 53 mm |
61.75€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17717839
|
Eppendorf™
0030075447 |
20 to 300 μL | Orange | 55 mm |
61.75€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17727839
|
Eppendorf™
0030075455 |
50 to 1000 μL | Bleu | 71 mm |
61.75€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17737839
|
Eppendorf™
0030075463 |
50 to 1250 μL | Vert | 76 mm |
61.75€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17747839
|
Eppendorf™
0030075471 |
50 to 1250 μL | Vert foncé | 103 mm |
61.75€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Descrizione
- Améliorez l'empreinte carbone de votre laboratoire et optez pour les epT.I.P.S.™ BioBased dans la nouvelle variante Eppendorf Reload variants.
- Ces pointes de pipette sont produites à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, dérivées uniquement de déchets et de résidus provenant de la production d’huile végétale, p. ex. l’huile de cuisson usagée.
- Réduisez considérablement le volume de déchets de votre laboratoire – utilisez les Reloads à la place de vos Racks à usage unique
- Notre engagement écoresponsable n'est pas une parole en l'air – notre site de production est certifié ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), ce qui permet d'assurer la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement
- Pointes de pipette avec certification ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) – l'organisme de validation indépendant pour l'évaluation de la durabilité des produits
- Matériau et qualité haut de gamme et pureté certifiée : Attendez-vous à une excellente intégrité de vos échantillons, car nous n'utilisons ni agents anti-adhérents, ni plastifiants, ni biocides
- Laboratoire indépendant - Les certificats de pureté par lot peuvent être téléchargés sur le site Internet d'Eppendorf
- Certificats de qualité générale conformes aux normes et critères généraux de qualité Eppendorf
- Disponible dans des volumes allant de 10 μL à 1 250 μL Long en Reloads pour une utilisation avec epT.I.P.S.™ Box 2.0.
- Disponibles en tant que epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Specifica
Non | |
Colorless | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available | |
Reloads | |
480 Tips | |
Oui | |
Air-cushion System | |
Polypropylène (PP) |
Oui | |
Oui | |
Biopur™ (Sterile) | |
480 Tips (5 Trays x 96 Tips) | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
epT.I.P.S. |