Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques Xplorer™
Tienda Eppendorf Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,5 à 10 ml
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
2,5 à 0,125 ml
5 à 100 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel. Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles. Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
- Agitateur multifonctionnel avec fonction “Up is up and down is down”
- Cadran de sélection pour une sélection rapide et facile des fonctions
- Affichage couleur explicite sans sous-menus et avec angle ergonomique pour une lisibilité optimale dans chaque position
- La pointe conique à ressort pour toutes les pipettes jusqu’à 1 000 µl , tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
- Batterie rechargeable puissante pour atteindre jusqu’à 8 heures de travail sans avoir besoin de recharger
- Prise d'alimentation séparée : Le travail peut se poursuivre pendant la charge
- Réglage des conditions extérieures (par ex. hauteur géographique, liquides à haute densité)
- La partie inférieure de la pipette peut être autoclavée pour garantir la décontamination
- 9 langues différentes : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol)
- Uniquement Xplorer plus : Programmation individuelle, réglages du volume fixe, protection par mot de passe, interrupteur marche/arrêt, applications supplémentaires, affichage des fréquences d’entretien
Especificaciones
Especificaciones
| Type de batterie | Li-Ion |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Xplorer |
| Type | Pipette électronique |
| Volume (métrique) | 2,5 à 0,125 ml |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Interface utilisateur multilingue | Oui |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido