Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques Xplorer™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,5 à 10 ml
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
2,5 à 0,125 ml
5 à 100 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Description
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel. Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles. Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
- Pipettes électroniques monocanal, de 8 et 12 canaux conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide de 0,5 μl à 10 ml
- Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
- Neuf paramètres de langue différents : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol)
- Agitateur multifonctionnel
- Cadran de sélection
- Éjecteur innovant
- Angle d’affichage ergonomique
- Manipulation aisée
- Batterie rechargeable puissante
- Concept de charge flexible
- Pointe conique à ressort (sauf 5 et 10 ml)
- Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2 % à ± 0,2 μl /10 μl, ± 1 % à ± 0,5 μl / 50 μl, ± 0,8 % à ± 0,8 μl / 1 |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Pointes compatibles | 300 μl epT.I.P.S™ pointe de pipette |
| Couleur | Orange |
| À utiliser avec | epT.I.P.S. Pointe de pipette (300 μl) |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Xplorer |
| Type | Pipette électronique |
| Volume (métrique) | 15 à 300 μL |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Afficher plus |