Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques Xplorer™ plus
Avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité
Marque: Eppendorf™ 4861000778
1604.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité
- Agitateur multifonctionnel avec fonction “Up is up and down is down”
- Cadran de sélection pour une sélection rapide et facile des fonctions
- Affichage couleur explicite sans sous-menus et avec angle ergonomique pour une lisibilité optimale dans chaque position
- La pointe conique à ressort pour toutes les pipettes jusqu’à 1 000 µl , tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
- Batterie rechargeable puissante pour atteindre jusqu’à 8 heures de travail sans avoir besoin de recharger
- Prise d'alimentation séparée : Le travail peut se poursuivre pendant la charge
- Réglage des conditions extérieures (par ex. hauteur géographique, liquides à haute densité)
- La partie inférieure de la pipette peut être autoclavée pour garantir la décontamination
- 9 langues différentes : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol)
- Uniquement Xplorer plus : Programmation individuelle, réglages du volume fixe, protection par mot de passe, interrupteur marche/arrêt, applications supplémentaires, affichage des fréquences d’entretien
Spécification
Lithium-ion | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Xplorer Plus | |
Pipette électronique | |
LCD | |
10 modes de pipetage, historique de pipetage, protection par mot de passe, indicateur de service et possibilité de programmer plusieurs modes en une séquence pour des applications personnalisées |
Non | |
Rose clair | |
16 | |
Oui | |
1 à 20 μL | |
Ergonomique | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pipettes électroniques Xplorer™ plus > 20 μl à 1 μl, 16 canaux
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu