Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques Xplorer™ plus
GREENER_CHOICE
Avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité
Marque:  Eppendorf™ 4861000775
1420.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24313" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12660915
  • 1456.80€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité
Facilite les performances d'applications intelligentes supplémentaires, notamment : aspiration, dilution, distribution séquentielle et pipetage inverse. Permet également d'éliminer les retards dus à une programmation complexe et/ou à des processus rigides. Fournit des paramètres réglables avec précision, des résultats optimaux et reproductibles, un travail sans fatigue et un contrôle complet et cohérent des procédés de pipetage.
  • Agitateur multifonctionnel : Principe “Up is up and down is down™”
  • Sélection facile de toutes les fonctions grâce au cadran de sélection pratique
  • Utilisez la langue de votre choix
  • Affichage couleur organisé clairement ; pas de sous-menus ; fonction d'aide
  • Agitateur innovant : Lorsque la pointe est éjectée, le piston revient automatiquement en position zéro
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT : Désactive le pipeteur pendant de longues périodes d'inactivité
  • Les applications supplémentaires comprennent l'aspiration, la dilution, la distribution séquentielle et le pipetage inverse
  • Programmation : Programmation unique des séquences pour faciliter la manipulation des processus complexes
  • Réglage individuel du volume fixe : Le volume souhaité peut être enregistré
  • Protection par mot de passe : Protège la programmation et le réglage
  • Réglage individuel de la vitesse : Définit les paramètres de votre vitesse de travail individuelle
  • Fonction de rappel d'entretien du pipeteur, en fonction du temps ou de la fréquence d'utilisation, selon les besoins
Résultats fiables et reproductibles
  • Les pointes restent toujours dans la même position
  • Volume et vitesse réglables avec précision et de manière reproductible
  • Réglable en fonction de votre environnement de travail et de vos besoins
PhysioCare Concept™
  • Poids réduit
  • Ergonomie renforcée
  • Équilibre parfait
  • Tête de pipeteur à angle optimal
  • Affichage amélioré et haute résolution
  • La pointe conique à ressort assure une étanchéité maximale
Applications
  • Pipetage de liquides (manuel et automatique)
  • Distribution (programmée et manuelle)
  • Pipetage et mélange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lithium-ion
Gris moyen
Pointe de pipette (20 μl)
Xplorer Plus
Pipette électronique
LCD
20μL Pointe
0,01 μl
20 μl Pointe
Réutilisable
12
Oui
0,5 à 10 μl
Ergonomique
10 modes de pipetage, historique de pipetage, protection par mot de passe, indicateur de service et possibilité de programmer plusieurs modes en une séquence pour des applications personnalisées