Learn More
Eppendorf™ Tubes Eppendorf, bouchon à vis, 5,0 ml, usage PCR
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
Conditionnement:
1 kit
Description
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Tubes Eppendorf™ de 5,0 ml avec bouchon à vis, kit de démarrage, 5,0 ml, 400 tubes (2 paquets avec 2 sachets de 100 chacun), 2 racks (avec 12 emplacements chacun), blancs, 8 adaptateurs universels pour rotors avec trous d’alésage pour tubes coniques de 15 ml, usage PCR, incolore- Fonctionnement ergonomique : Bouchon à clipser : utilisation simple, pratique et ergonomique d’une seule main. Bouchon à vis : côtés aplatis et rainurés offrant une prise optimale et une manipulation conviviale.- Plage de températures de fonctionnement large : Tubes avec bouchon à vis : -86°C - 100°C. Tubes à bouchon à clipser : -86°C - 80°C (lorsque le clip est utilisé ≤ 100°C)- Matériau : Polypropylène transparent de qualité exceptionnelle, exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage, pour des résultats de test fiables- Pureté certifiée : Disponibles dans les degrés de pureté Eppendorf Biopur™, Eppendorf Quality, usage PCR et stérile, certifiés par lots spécifiques. Sécurité de la centrifugation : Sécurité et stabilité maximales pour une centrifugation jusqu’à 25 000 x g. Protocoles rapides et efficaces. Forme conique : Compatible avec des accessoires pour des tubes coniques de 15 ml - de nombreux adaptateurs et racks existants peuvent être utilisés.- Récupération des échantillons : Les tubes de 5,0 ml avec bouchon à clipser sont disponibles en matériau Eppendorf LoBind™ pour une récupération maximale des échantillons précieux- Disponibles en ambré pour les échantillons sensibles à la lumière
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur | Incolore |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | 400 tubes (2 packages with 2 bags of 100 each), 2 racks (with 12 locations each), white, 8 universal adapters for rotors with bore holes for 15 mL conical tubes |
| Nb par paquet | 100/Pk. |
| Conditionnement | 400 Tubes (4 Bags x 100 Tubes), 2 Racks, 8 Universal Adapters |
| Quantité | 400 Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Afficher plus |