Learn More
Eppendorf™ Clip pour tubes de 5 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 15118354 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes Eppendorf
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15118354
Marque: Eppendorf™ 0030119509
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fermez les tubes de 5,0 ml en toute sécurité grâce à ces clips robustes.
  • Fourni en boîtes de 10
  • Matériau : Polypropylène transparent de qualité exceptionnelle, exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage, pour des résultats de test fiables
  • Pureté certifiée : Disponible dans les degrés de pureté Eppendorf Biopur™, qualité Eppendorf, usage PCR et stérile, certifiés par lots spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Clip pour tube
À utiliser avec (équipement) Tubes Eppendorf
Quantité d’emballage 10/paquet