Learn More
Eppendorf™ Burette pour bouchons de flacons
Extrêmement robuste avec les éléments d’affichage et de commande garantissant un fonctionnement simple et sans fatigue
983.92€
Spécification
À utiliser avec | Titration rapide |
---|---|
Programmabilité | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Titration rapide |
Comprend | Vanne de recirculation, basculement de valve, tube de remplissage télescopique, tube de décharge réglable, trois adaptateurs pour filetages de flacon de 40/38/32 mm, 2 microbatteries de 1,5 V, certificat de qualité |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10236671
|
Eppendorf™
4965000025 |
50 ml |
983.92€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10236721
|
Eppendorf™
4965000017 |
25 ml |
983.92€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Extrêmement robuste avec les éléments d’affichage et de commande garantissant un fonctionnement simple et sans fatigue
La burette Top innovante d’Eppendorf établit de nouvelles normes pour la titration manuelle. Une nouvelle technique de distribution sans impulsion permet de distribuer en continu les volumes souhaités, éliminant ainsi la nécessité d’une nouvelle aspiration de liquide à chaque fois. Ceci rend la titration plus simple et plus sûre, avec des valeurs de précision comprises nettement dans les limites requises
- Technique de distribution continue sans impulsion pour effectuer une titration rapide
- Valve de sécurité brevetée pour le désaérage sans perte de réactif
- Alimentation à tension avec cellules primaires longue durée et affichage de charge
- Plage de distribution de 0,01 ml à 999,9 ml
- Unité électronique amovible
- Monocanal avec programme d’étalonnage simple
- Tube de décharge rotatif sur 360°
- Tube de décharge réglable : horizontal : 142 a 220 mm, vertical : 10 à 200 mm
- Tube d’aspiration télescopique permettant de régler automatiquement la longueur de 210 mm à 370 mm
- Connexion pour tube de séchage
- Le milieu est distribué en faisant simplement tourner les roues
Modèle M
- Débit de distribution de 2 500 μl par rotation
- Débit de distribution de 5 000 μl par rotation
Spécification
Titration rapide | |
Oui | |
Titration rapide | |
Vanne de recirculation, basculement de valve, tube de remplissage télescopique, tube de décharge réglable, trois adaptateurs pour filetages de flacon de 40/38/32 mm, 2 microbatteries de 1,5 V, certificat de qualité |