Learn More
Eppendorf™ Pipettes sérologiques stériles
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
160 pièces
200 pièces
400 pièces
600 pièces
800 pièces
Description
- Graduations précises superposées sur le matériau de pipette ultra-transparent pour faciliter la lecture du volume
- Conditionnés individuellement pour garantir une qualité supérieure et constante
- Code couleur pour faciliter l’identification de la taille
Spécification
Spécification
| Précision | plusmn; 0,1 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Longueur (impériale) | 13.3 in. |
| Quantité | 4 sachets de 100 |
| Couleur | Bleu |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 338 mm |
| Afficher plus |