Learn More
Eppendorf™ Pipettes sérologiques stériles
Pipettes à usage unique utilisées pour aspirer et distribuer des liquides à l’aide de contrôleurs de pipettes manuels et électroniques. Les pipettes sérologiques stériles Eppendorf™ sont étalonnées pour le soufflage. Elles disposent d’un code couleur par taille pour une identification rapide et facile.
Marque: Eppendorf™ 0030127706
124.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Graduations précises superposées sur le matériau de pipette ultra-transparent pour faciliter la lecture du volume
- Conditionnés individuellement pour garantir une qualité supérieure et constante
- Code couleur pour faciliter l’identification de la taille
Spécification
plusmn; 0,04 ml | |
Stérile | |
0,02 mL | |
4 sachets de 150 | |
2 ml | |
Pipette sérologique |
PS | |
Oui | |
10,9 in | |
Vert | |
277 mm | |
Oui |