Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 1.5 mL - Microtube
GREENER_CHOICE
Code produit. p-194466 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Incolore
Pureté ou qualité:
Qualité ADN médico-légale
FCR max.:
30 000 x g
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 15625367
Marque: Eppendorf™ 0030123611
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 1.5 mL - Microtube ensures secure sample storage. With a patented Safe-Lock design, these microtubes prevent accidental opening, safeguarding samples. Ideal for diverse applications, they offer reliability, durability, and ease of use in a 1.5 mL capacity.
  • Le couvercle à charnières empêche toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabrication sans agents de démoulage, adoucissants ou biocides (matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques)
  • La stabilité de centrifugation g-Safe™ jusqu’à 30 000 x g empêche toute perte d’échantillon due à une rupture du tube
  • Offre une sécurité supplémentaire en cas de manipulation d’échantillons dangereux
  • Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
  • Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
  • Fonctionne entre -86° et 100°C
  • Autoclavable (121°C, 20 minutes)
Informations sur la commande
Supplied individually wrapped in your choice of three sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Couvercle à charnière
Couleur de bouchon Incolore
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Incolore
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Incubation et stockage
Nb par paquet 10 x 50
Conditionnement Sachet
Plage de températures (impériale) -122.8°F to +212°F
Plage de températures (métrique) −86°C à 100°C
Stérilité Non stérile
Pureté ou qualité Qualité ADN médico-légale
Graduated Oui
Capacité (impériale) 0.05 oz.
Type de bouchon Safe-lock Lid
FCR max. 30 000 x g
Forme Cylindrical
Type de produit Locking Snap-cap Microtube