Learn More
Eppendorf™ Bouchons Eppendorf™ étanches aux aérosols
Pour une utilisation avec des godets ronds de 150 ml. Eppendorf™ - Bouchons étanches aux aérosols pour une utilisation avec le rotor S-4-104, le rotor S-4x750 et le rotor S-4x1000
Marque: Eppendorf™ 5820747005
200.06 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Livré en boîte de deuxSpécification
Plaque de microtitration avec godet de 750 ml pour le rotor S-4-104 avec centrifugeuse 5810/5810R |