Learn More
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
12 tubes Eppendorf de 5 ml
24 x 1,5 / 2 mL
24 récipients de 1,5/2 ml
30 récipients de 1,5/2 ml
48 récipients de 1,5/2 ml
48 tubes PCR de 0,2 ml
Comprend:
Couvercle Eppendorf QuickLock™ hermétique aux aérosols
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor QuickLock, écran de protection
Couvercle de rotor en plastique
Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vitesse maximale : 25 000 × g (16 220 tr/min)
- Capacité max. :24 × tubes de 1,5/2,0ml
- Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™
Spécification
Spécification
| Type | Rotor de centrifugeuse 5427 R |
| Capacité | 24 récipients de 1,5/2 ml |
| FCR max. | 25000 xg (16220 tr/min) |
| Vitesse max. | 16,220rpm |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf QuickLock™ 5427 R |
| Comprend | Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™ |
| Modèle | FA-45-24-11 |