Learn More
Eppendorf™ Pipettes à volume fixe Research plus™
Résistantes aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques
Marque: Eppendorf™ 3124000067
190.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21924" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
- affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement Affichage de l’étalonnage et ouverture de réglage pour des liquides et des volumes spécifiques. Système à piston PerfectPiston™ ultra-léger construit à partir de Fortron™ résistant aux produits chimiques. Le clip de connexion rapide permet de retirer la partie inférieure en deux étapes rapides (indisponible pour les pipeteurs de 10 μl). La pointe conique à ressort favorise un ajustement serré par rapport à la pointe. La couleur indique le volume du pipeteur
Spécification
plusmn; 0,7% | |
Jaune | |
Pipette à volume fixe | |
Pointe de pipette 200 mu;l |
Autoclavable | |
Cône de pipette de 200 µl | |
50 mu;l | |
Pointe conique à fixation sur ressort, éjecteur, bouton de fonctionnement jaune |