Learn More
Eppendorf™ Pipettes Research™ plus
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 100 μl
1200 à 120 μl
30 à 300 μl
5 à 100 μl
Nombre de canaux:
8
12
16
24
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Jaune clair
Orange
Rose clair
Vert foncé
Comprend:
ep.T.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes de pipette
epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 384 embouts de pipettes
epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pipette à déplacement d’air pour un pipetage précis des solutions aqueuses
- Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage : la pipette mécanique ultra légère est conçue selon les critères stricts du Eppendorf PhysioCare Concept et limite les contraintes exercées sur la main et le bras
- La pointe conique à ressort pour (disponible toutes les pipettes jusqu’à 1 ml), tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
- La force d’éjection de pointe des pipettes Eppendorf Research plus peut être réduite à 3,6 N
- Ajustez votre pipette en quelques secondes pour une meilleure précision lors du pipetage de divers liquides difficiles, comme l’éthanol, ou en cas de pipetage à haute altitude. Retour aux réglages d’usine sans calibrage
- Autoclavez l’intégralité de la pipette ou uniquement la partie inférieure, selon vos besoins afin de garantir la décontamination
- Avec l'affichage des canaux, vous pouvez toujours utiliser la pipette dans la même position.
- Augmentez votre flexibilité et enlevez les canaux individuels si nécessaire
Spécification
Spécification
| Type de batterie | Aucun |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rose clair |
| Modèle | Eppendorf™ Research™ Plus™ |
| Nombre de canaux | 16 |
| Gamme de produits | Research Plus |
| Type | Pipette mécanique |
| Volume (métrique) | 1 à 20 μL |
| Affichage | 4 chiffres |
| Afficher plus |