Learn More
Eppendorf™ Pipettes Research™ plus
Pipettes ultra-légères entièrement autoclavables, adaptées aux liquides spécifiques ou à d’autres conditions extérieures. Les pipettes disposent d’une pointe conique à ressort, d’une option de réglage secondaire et d’un affichage de volume amélioré.
Marque: Eppendorf™ 3125000109
1091.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipette à déplacement d’air pour un pipetage précis des solutions aqueuses
- Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage : la pipette mécanique ultra légère est conçue selon les critères stricts du Eppendorf PhysioCare Concept et limite les contraintes exercées sur la main et le bras
- La pointe conique à ressort pour (disponible toutes les pipettes jusqu’à 1 ml), tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
- La force d’éjection de pointe des pipettes Eppendorf Research plus peut être réduite à 3,6 N
- Ajustez votre pipette en quelques secondes pour une meilleure précision lors du pipetage de divers liquides difficiles, comme l’éthanol, ou en cas de pipetage à haute altitude. Retour aux réglages d’usine sans calibrage
- Autoclavez l’intégralité de la pipette ou uniquement la partie inférieure, selon vos besoins afin de garantir la décontamination
- Avec l'affichage des canaux, vous pouvez toujours utiliser la pipette dans la même position.
- Augmentez votre flexibilité et enlevez les canaux individuels si nécessaire
Spécification
Aucun | |
Autoclavable | |
Eppendorf™ Research™ Plus™ | |
Research Plus | |
5 à 100 μl | |
Ergonomique |
Non | |
Jaune clair | |
24 | |
Pipette mécanique | |
4 chiffres | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |