Learn More
Eppendorf™ Pipettes Research™ plus
Pipettes ultra-légères entièrement autoclavables, adaptées aux liquides spécifiques ou à d’autres conditions extérieures. Les pipettes disposent d’une pointe conique à ressort, d’une option de réglage secondaire et d’un affichage de volume amélioré.
Marque: Eppendorf™ 3125000010
856.95 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24072" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
- Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
- Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
- Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
- Utilise le célèbre PhysioCare Concept™, qui réduit la fatigue de la main et du bras pendant le pipetage, maintient l’équilibre et permet un effort minimum de l’utilisateur
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Pointe conique à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur la pointe (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
- Pipetage de liquides
- Mélange de liquides
- Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
- Extraction de phases et élimination des surnageants
Spécification
± 8 % à 0.5 μl, ± 2.5 % à 1 μl, ± 1.5 % à 5 μl, ± 1 % à 10 μl | |
Gris moyen | |
Pipette mécanique | |
4 chiffres | |
ep.T.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes de pipette |
Autoclavable | |
8 | |
0,5 à 10 μl | |
Ergonomique | |
0,01 μl |