Learn More
Eppendorf™ 2 boîtes de pipettes Reference™ - offre Pick-a-Pack
GREENER_CHOICE
Minimisez le risque de contamination par aérosol et réduisez les risques de microtraumatismes du pouce grâce à ces pipettes à volume variable. Les pipettes à volume variable Eppendorf™ Reference™ 2 sont idéales pour le pipetage et le mélange de liquides, le remplissage de plaques, gels et récipients de réaction, l’extraction de phases et l’élimination des surnageants. Disponibles par boîtes de trois, quatre et six.
Marque:  Eppendorf™ 4924000924
710.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-06
Utilisez le code promo "21633" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15773499
  • 930.00€ / 1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
  • Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
  • La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
  • Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
  • La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
  • Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
  • Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
  • Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
  • Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
  • Fonctionnement par bouton unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
1
Kit de pipettes Reference 2
Trois pipettes à vol. réglable : 0.1-1 ml, 0.5-5 ml, 1-10 ml
Assorties
Reference™
100 to 1000 μL, 0.5 to 5 mL, 1 to 10 mL