Learn More
Eppendorf™ Microcentrifugeuses modèle 5430
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-3070423 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
30 x 2 ml
Type de contrôleur:
Clavier
Comprend:
s/o
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10318192
Marque: Eppendorf™ 5427000011
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The unique cross-over Eppendorf Centrifuge 5430 combines the small footprint of a microcentrifuge with the versatility of a multipurpose centrifuge. Extremely compact, it can accommodate rotors for microplates and 15/50 mL conical tubes as well as Eppendorf tubes and PCR strips.
Centrifugation de microtubes, tubes PCR et tubes cryogéniques comme une microcentrifugeuse. Gère les microplaques et les tubes coniques comme une centrifugeuse plus grande. Huit options de rotor en font un équipement polyvalent pour laboratoire ou chambre froide. Ventilé.
  • Capacité : 300 ml (6 × 50 ml), 60 ml (30 × 2,0 ml) ou 2 microplaques
  • Vitesse/FCR max. : 17 500 tr/min /30 130×g
  • Guidage par menus avec grand écran LCD rétroéclairé
  • Contrôle à vitesse variable de 100 à 17 500 tr/min par incréments de 100 tr/min
  • Minuterie : 30 s à 99 h 59 min avec MISE EN ATTENTE pour un fonctionnement continu
  • Mémorisation de 50 programmes avec 5 touches pour rappel des programmes de routine avec une seule touche
  • Choix de langues pour le menu (anglais, français, espagnol ou allemand)
  • Fonctions At-Spin, alarme de fin de cycle réglable, centrifugation rapide réglable, verrouillage des paramètres de vitesse
  • Compact
Caractéristiques de sécurité
  • Reconnaissance automatique du rotor avec limitation de vitesse
  • Détection de déséquilibre de chargement
  • Fermeture du couvercle à un doigt
  • Fonction de freinage en douceur pour protéger les échantillons sensibles
Informations sur la commande
Dimensions :42 x 33 x 25 cm (L x l x H) (16,8 x 13,2 x 10 po) ; Poids net :29 kg (63,8 lb)La plupart des modèles sont fournis avec un rotor ; les autres rotors sont disponibles séparément.Les modèles réfrigérés sont disponibles séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 30 x 2 ml
Vitesse max. 17 500 tr/min
FCR max. 30 130 x g
Affichage Grand écran LCD lumineux
Hauteur (impériale) extérieure 10 in
Hauteur (métrique) extérieure 25 cm
Longueur (impériale) extérieure 16,8 in
Longueur (métrique) extérieure 42 cm
Minuteur 30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function
Largeur (impériale) extérieure 13,2 in
Largeur (métrique) extérieure 33 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Comprend s/o
Fonctions de sécurité Reconnaissance automatique de rotor avec limitation de vitesse ; détection de balourd ; fermeture du couvercle à un seul doigt ; fonction de freinage en douceur pour protéger les échantillons délicats
Ventilée Oui
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Dimensions (L x l x H) extérieures 34 x 42 x 25 cm (11.2 x 16.3 x 9.8 in.)
Type de contrôleur Clavier
Puissance 475 W
Plage de force maximale 30 000 à 39 999 x g
Plage de vitesses maximum 17 000 à 17 999 tr/min
Rotor inclus No
Réfrigéré Non
Profil (accélération / freinage) Contrôle de la vitesse variable de 100 à 17 500 tr/min par incréments de 100 tr/min
Durée de fonctionnement 30 s à 99 h 59 min avec MISE EN ATTENTE
Étalons EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC part 15, EN 50581, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (refer to manual for more details)
Dimensions (H x l x P) 10 x 13,2 x 16,8 po (25 x 33 x 42 cm)
Poids net 29 kg (63,8 lb)
Stockage de programmes Mémorisation de 50 programmes avec 5 touches pour rappel des programmes de routine avec une seule touche
Gamme de produits Eppendorf 5430
Tension 230 V
Rotor Not Included