Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R
Code produit. p-3070424 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
16 tubes Eppendorf de 5,0 ml
24 tubes de 1,5/2,0 ml
64 tubes PCR de 0,2 ml
6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer
FCR max.:
13 543 x g
16 049 x g
21 191 x g
7 745 x g
Vitesse max.:
11 800 tr/min
12 700 tr/min
14 200 tr/min
7 830 tr/min
Comprend:
Couvercle
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor et adaptateur de bande PCR
Couvercle du rotor étanche aux aérosols
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10665753
Marque: Eppendorf™ 5427714006
Includes
Lid (see details for type)
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5430/5430 R, precision at its core. Maximize your centrifuge's potential with rotors crafted for efficiency. Tailor your experiments with various capacities and speeds, ensuring optimal sample processing.
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight and PTFE coated options available.
Certifications
Aerosol-tight rotors are tested and certified by the Health Protection Agency (Porton Down, UK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor
Capacité 64 tubes PCR de 0,2 ml
FCR max. 13 543 x g
Vitesse max. 11 800 tr/min
Rayon (métrique) 8.7 cm
À utiliser avec (équipement) Centrifuge 5430 / 5430 R
Angle Fixe
Comprend Couvercle de rotor et adaptateur de bande PCR