Learn More
Eppendorf™ Accessoire pour HeatSealer S100, adaptateurs de microplaques
À utiliser avec HeatSealer S100
Marque:  Eppendorf™ 5391070034
Code produit. 15723155
  • 381.52€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Scellage hermétique des plaques multipuits
  • Élimine l’évaporation en PCR, réduisant ainsi la contamination croisée
  • Joints 96 et plaques à 384 puits
  • Le thermostat intégré empêche la surchauffe
  • Mécanique améliorée pour un scellage encore plus facile
  • Adaptateur de microplaque PCR inclus
Prestations de service
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Specifica
Adaptateur à profil haut
320 W
HeatSealer S100
170°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato