Learn More
Eppendorf™ Films et feuilles pour thermoscelleuse
Hermétiques à 100 %, éliminent l’évaporation et empêchent tout risque de contamination croisée
Marque: Eppendorf™ 0030127838
204.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nécessite une thermoscelleuse Eppendorf (réf. N° E5390 000 016)
- Le film de thermoscellage transparent permet la surveillance des échantillons dans les plaques
- Les feuilles de thermoscellage revêtue d’aluminium sont disponibles en versions décollable ou perforable
- L’outil de retrait de film élimine complètement le film et les feuilles thermoscellés
- Certifiés exemptes d’ADN, de DNase et de RNase et d’inhibiteurs PCR
- Autoclavables
Spécification
Clear | |
Autoclavable | |
Scellage hermétique pour plaques PCR, particulièrement recommandé pour des volumes de faible réaction, meilleure protection contre l’évaporation | |
Oui |
Polyester, PP | |
100 | |
Film pour PCR | |
-80°C à +100°C |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Films et feuilles pour thermoscelleuse > Film pour PCR
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu