Learn More
Eppendorf™ Pointes LoRetention epTIPS™
Propriété du matériau unique qui fournit une récupération des échantillons maximale, une reproductibilité améliorée et une sensibilité plus élevée pour les liquides contenant du détergent
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
|---|---|
| À utiliser avec (application) | Propriété du matériau unique qui fournit une récupération des échantillons maximale, une reproductibilité améliorée et une sensibilité plus élevée pour les liquides contenant du détergent |
| Type de pointe | Low Retention |
Description
- Surface homogène obtenue grâce au traitement au niveau moléculaire — Technologie Pearl Effect
- Pointes sans revêtement ni additif
- Surface ultra homogène pour une reproductibilité maximum
- Surface ultra hydrophobe pour une perte minimale d’échantillon
- La formation de bulles d’air et de mousse est nettement réduite durant le pipetage
- Autoclavables, résistance chimique élevée
- Durée de conservation de cinq ans
Spécification
| Autoclavables | |
| Propriété du matériau unique qui fournit une récupération des échantillons maximale, une reproductibilité améliorée et une sensibilité plus élevée pour les liquides contenant du détergent | |
| Low Retention |