Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes Combitips Advanced™ - PCR
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4695875 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1mL
0.2mL
0,5 ml
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12674607
Marque: Eppendorf™ 0030089774
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants. Les pointes de pipette PCR Eppendorf Combitips advanced™ respectent les exigences grandissantes des laboratoires modernes.
Garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants.Les pointes de pipette PCR Eppendorf Combitips advanced™ respectent les exigences grandissantes des laboratoires modernes.
Combitips advanced remplace Combitips plus. Fonctionnant selon le principe de déplacement positif, elles distribuent toujours le volume désiré, quelles que soient la densité du liquide et ses caractéristiques de débit. Le travail avec des liquides radioactifs, agressifs, toxiques ou infectieux est également plus sûr grâce au piston hermétiquement scellé empêchant la contamination par aérosol. Le nouveau code couleur individuel facilite l’identification rapide de la pointe souhaitée.
  • Parfaites pour une utilisation avec n’importe quel système Eppendorf Repeaters™
  • Neuf tailles offrent une gamme de volumes optimale avec une distribution individuelle de 0,1 à 50 ml
  • La géométrie de l’entonnoir empêche d’endommager les gants et assure une manipulation confortable
  • La structure allongée permet à l’utilisateur de vider entièrement n’importe quel tube de laboratoire standard
  • Utilisation d’une seule main ; boîte pratique avec distribution par une glissière
  • Reconnaissance automatique des Combitips et calcul du volume
  • Le dessin 3D sur le rebord supérieur permet une reconnaissance facile
  • Qualité de pureté : Qualité PCR Clean- Les 4 portions en sachets hermétiques refermables (25 pointes par sachet) garantissent un stockage à l’abri de la poussière
  • Qualités de pureté supplémentaires disponibles : qualité Eppendorf standard ou Biopur™ (réf. nos 13-683-700 à 726)
Idéales pour des applications variées, notamment ELISA, RIA, préparation générale d’échantillons et mise en place PCR et autres tâches de pipetage en série.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0.2mL
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Nettoyage PCR (non stérile)
Format En vrac, en sachet
Type de pointe Version longue, Déplacement positif
Conditionnement 100 boîtes (4 sachets refermables x 25 boîtes)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Bleu clair
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Multipette
Gamme de produits Combitips Advanced
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Prêt pour la PCR