Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes Combitips Advanced™ - PCR
Garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants. Les pointes de pipette PCR Eppendorf Combitips advanced™ respectent les exigences grandissantes des laboratoires modernes.
Marque: Eppendorf™ 0030089812
136.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants.Les pointes de pipette PCR Eppendorf Combitips advanced™ respectent les exigences grandissantes des laboratoires modernes.
Combitips advanced remplace Combitips plus. Fonctionnant conformément au principe de déplacement positif, ces pointes distribuent toujours le volume souhaité, indépendamment de la densité du liquide et de sa fluidité. La manipulation de liquides radioactifs, agressifs, toxiques ou infectieux est également plus sûre grâce au piston hermétique empêchant toute contamination par aérosol. Le nouveau code couleur individuel facilite l’identification rapide de la pointe souhaitée.
- Idéal pour une utilisation avec des produits Eppendorf Repeaters™
- Neuf tailles offrent une gamme maximale de volumes avec une distribution individuelle de 0,1 à 50 ml
- La géométrie de l’entonnoir évite d’endommager les gants et assure une manipulation confortable
- La conception allongée permet aux utilisateurs de vider complètement tous les tubes de laboratoire standard
- Permet l’utilisation à une main ; la boîte distributrice facile d’accès distribue commodément par une goulotte
- Effectue la reconnaissance automatique du Combitip et le calcul du volume
- La conception 3D sur le rebord supérieur permet une reconnaissance facile
- Qualité de pureté : Qualité pour un usage en PCR : la répartition dans 4 sachets refermables (25 cônes par sachet) assure un stockage sans poussière
- Degrés de pureté supplémentaires disponibles : qualité Eppendorf standard ou Biopur™ (réf. cat. 13-683-700 à -726)
Idéal pour diverses applications, notamment les méthodes ELISA et RIA, les PCR et la préparation générale des échantillons ou d’autres tâches de pipetage en série.
Spécification
5 mL | |
Transparent | |
Nettoyage PCR (non stérile) | |
Version longue, Déplacement positif | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Combitips Advanced | |
Prêt pour la PCR |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
En vrac, en sachet | |
100 boîtes (4 sachets refermables x 25 boîtes) | |
Bleu | |
Eppendorf Multipette | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Eppendorf
Le Printemps des Économies
Jusqu'à 30 % de réduction sur les produits essentiels EppendorfCode promotionnel: 24072Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30