Learn More
Eppendorf™ Flacons à centrifuger
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
750 ml
Description
À utiliser avec les centrifugeuses Eppendorf 5804/5804R, 5810/5810R.
Spécification
Spécification
Capacité | 25 oz, 750 ml |
Capacité (métrique) | 750 ml |
Capacité (impériale) | 25 oz |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PP |
Autoclavable | Autoclavable |
Force max. | 3250 xg |
Bouche | Large |
À utiliser avec (équipement) | Adaptateur 1 x 400 ml pour une plus grande capacité 4 x 400 ml, rotor A-4-81 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Flacons à centrifuger >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu