Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotors - centrifugeuse 5430 / 5430 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Grands alésages de 6 rotors de 5 ml de la centrifugeuse Eppendorf 5430 / 5430 R
Petits alésages de 6 rotors de 5 ml de la centrifugeuse Eppendorf 5430 / 5430 R
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Pour 1 tube Eppendorf de 5,0 ml
- Tailles d’alésage de rotor disponibles : grandes et petites
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| À utiliser avec (équipement) | Grands alésages de 6 rotors de 5 ml de la centrifugeuse Eppendorf 5430 / 5430 R |