Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour pointes de pipettes Combitips Advanced™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
25 ml
50 ml
Code couleur:
Gris clair
Rouge
Quantité:
1 de chaque
7 unités
Conditionnement:
1 pièce
7 pièces
Description
Utilisez ces adaptateurs avec les cônes de pipette Eppendorf. Les adaptateurs Eppendorf™ pour cônes de pipette Combitips Advanced™ comportent un code couleur et sont autoclavables.
- Formats disponibles : 25 ml et 50 ml
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantité | 1 de chaque |
| Code couleur | Gris clair |
| À utiliser avec (équipement) | 50 mL Eppendorf Quality Tip |