Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour pointes de pipettes Combitips Advanced™
Utilisez ces adaptateurs avec les pointes de pipette Eppendorf. Les adaptateurs Eppendorf™ pour pointes de pipette Combitips Advanced™ comportent un code couleur et sont autoclavables.
Marque: Eppendorf™ 0030089715
12.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces adaptateurs avec les cônes de pipette Eppendorf. Les adaptateurs Eppendorf™ pour cônes de pipette Combitips Advanced™ comportent un code couleur et sont autoclavables.
- Formats disponibles : 25 ml et 50 ml
Spécification
25 mL | |
1 de chaque | |
Cône de qualité Eppendorf™ 25 ml |
Autoclavable | |
Rouge |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30