Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor A-4-38
Code produit. p-4504141 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1 tube conique de 5 ml
9 tubes de 5 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15244546
Marque: Eppendorf™ 5702763004
Pour les nacelles rondes et rectangulaires
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses 5702 / 5702 R / 5702 RH et le rotor A-4-38
  • Conçu pour répondre aux exigences de recherche clinique et des laboratoires de culture cellulaire à rendement faible ou moyen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Capacité 9 tubes de 5 ml
À utiliser avec (équipement) A-4-38