Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe à 96 puits twin.tec™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Type de jupe:
À jupe
Sans jupe
Semi
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
PCR propre et sans ADN bactérien (non stérile)
Pour un usage en PCR
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel sous blister
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
20 pièces
Description
- Combine un cadre en PC et des puits en PP pour des performances optimales
- Les puits en polypropylène à paroi fine offrent un transfert thermique optimal à l’échantillon
- Cadre en polycarbonate solide et résistant à la torsion
- Amélioration de la tolérance entre puits
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Bords de puits surélevés pour une étanchéité efficace
- Exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
- Idéal pour PCR quantitative en temps réel
Applications
- PCR standard
- PCR en temps réel
- PCR à haut rendement
- Manipulation des échantillons en petit volume
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Sans ADN humain, Dnase ou RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | Emballage individuel sous blister |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | PCR Plate |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | Cadre en polycarbonate, Puits en polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 250 μl |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction