Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe à 96 puits twin.tec™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Type de jupe:
À jupe
Sans jupe
Semi
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
PCR propre et sans ADN bactérien (non stérile)
Pour un usage en PCR
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel sous blister
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
- Convient encore plus aux thermocycleurs
- Matrice OptiTrack™ pour une identification plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
- Disponibles avec des puits standard (250 μl) ou à profil bas (150 μl)
- Idéal également pour la PCR quantitative en temps réel
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Sans ADN humain, Dnase ou RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 5 sachets x 4 plaques |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Plaque PCR |
| Type de jupe | Sans jupe |
| Matériau | PC, Polycarbonate |
| Afficher plus |