Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe à 96 puits twin.tec™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10319597 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Type de jupe:
À jupe
Sans jupe
Semi
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
PCR propre et sans ADN bactérien (non stérile)
Pour un usage en PCR
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel sous blister
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 10319597
Marque: Eppendorf™ 0030129334
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les applications extrêmes telles que l’étanchéité thermique multiple
  • Parois fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
  • Solide et résistant à la torsion
  • Amélioration de la tolérance entre puits
  • Liaison minimale de l’ADN, de l’ARN et des enzymes
  • Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
  • Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
  • Autoclavable (121° C, 20 min)
  • Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR†
Plaques à jupe
  • Compatible avec les systèmes automatisés
  • À jupe pour étiquette ou code-barres
  • S’adaptent à la plupart des thermocycleurs et au séquenceur capillaire MegaBACE™
  • Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 × 85,47 mm ± 0,25 mm)
  • Empilable
  • Huit trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
  • La conception à profil bas améliore l’efficacité de la PCR et permet une efficacité optimale pour les petits volumes d’échantillons
  • 150μVolume max. du puits l (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
Plaques à demi-jupe
  • Idéal pour PCR quantitative en temps réel
  • Adapté à la plupart des thermocycleurs
  • Volume max. du puits 250 μl (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
†Certificat, procédures de test et informations détaillées disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans ADN humain, Dnase ou RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement Emballage individuel sous blister
Couleur Bleu
Type de produit PCR Plate
Type de jupe À jupe
Matériau PP, Polycarbonate
Volume (métrique) du puits 250 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Applications RT-PCR
FCR max. 2250 x g
Pureté ou qualité PCR propre et sans ADN bactérien (non stérile)
Quantité 10/boîte
Avec rebord Oui
Couleur du puits Incolore