Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe à 96 puits twin.tec™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10297987 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Type de jupe:
À jupe
Sans jupe
Semi
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
PCR propre et sans ADN bactérien (non stérile)
Pour un usage en PCR
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel sous blister
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 10297987
Marque: Eppendorf™ 0030133374
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les applications extrêmes telles que l’étanchéité thermique multiple
  • Divisibles en 4 segments de 24 puits chacun
  • Adaptées à la plupart des thermocycleurs
  • Matrice OptiTrack™ pour une identification plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
  • Disponibles avec des puits standard (250 μl) ou à profil bas (150 μl)
  • Divisibles en 4 segments de 24 puits chacun pour empêcher les déchets et économiser de l’argent
  • Idéal également pour la PCR quantitative en temps réel
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Sans ADN humain, Dnase ou RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 5 sachets x 4 plaques
Couleur Transparent
Type de produit Plaque PCR
Type de jupe Sans jupe
Matériau PC, Polycarbonate
Volume (métrique) du puits 250 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Idéale pour les applications extrêmes telles que le thermoscellage.
FCR max. 2250 x g
Profile Standard
Pureté ou qualité Pour un usage en PCR
Quantité 20/boîte
Couleur du puits Incolore