Learn More
Eppendorf™ Rotor à angle fixe séries 5804 / 5810 48 x 2 ml
Avec couvercle étanche aux aérosols
Marque: Eppendorf™ 5820760001
1501.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Capacité : 96 ml
- Vitesse/FCR max. : 13 000 tr/min/19 083 x g
Spécification
FA-45-48-11, Aerosol-tight - includes rotor lid | |
48 x 1,5 / 2 mL | |
13 000 tr/min | |
Rotor lid |
Rotor | |
19 803 x g | |
Centrifugeuse 58045810 |