Learn More
Eppendorf™ Rotor à angle fixe séries 5804 / 5810 48 x 2 ml
Code produit. 12856243 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
20 x 5 mL
4 x 15 mL
4 x 250 mL
48 x 1,5 / 2 mL
6 x 15 / 50 ml
Type:
Rotor
Rotor étanche aux aérosols
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12856243
Marque: Eppendorf™ 5820771003
Avec couvercle étanche aux aérosols
  • Capacité : 0.6L
  • Vitesse/FCR max. : 5 500 tr/min / 5 050 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor
Capacité 4 x 15 mL
FCR max. 5 050 x g
Vitesse max. 5 500 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 58045810
Comprend 24 Manchons en acier
Modèle F-35-48-17