Learn More
Eppendorf™ Rotor à angle fixe séries 5804 / 5810 48 x 2 ml
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
20 x 5 mL
4 x 15 mL
4 x 250 mL
48 x 1,5 / 2 mL
6 x 15 / 50 ml
Type:
Rotor
Rotor étanche aux aérosols
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capacité : 0.6L
- Vitesse/FCR max. : 5 500 tr/min / 5 050 x g
Spécification
Spécification
| Type | Rotor |
| Capacité | 4 x 15 mL |
| FCR max. | 5 050 x g |
| Vitesse max. | 5 500 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 58045810 |
| Comprend | 48 Manchons en acier |
| Modèle | F-35-48-17 |