Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en époxy
Code produit. 13535770 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Nombre de puits:
1
3
4
5
8
10
12
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Diamètre (métrique):
Puits de 10 mm
Puits de 11,43 mm
Puits de 13 mm
Puits de 14 mm
Puits de 5 mm
Puits de 6 mm
Puits de 6,7 mm
Puits de 8 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 13535770
Marque: Epredia™ X1XES333W
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
  • Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
  • Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
  • Empêche la contamination croisée
  • Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) 75 mm
Matériau Époxy
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de diagnostic
Nombre de puits 1
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) Puits de 13 mm