Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en époxy
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Nombre de puits:
1
3
4
5
8
10
12
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Diamètre (métrique):
Puits de 10 mm
Puits de 11,43 mm
Puits de 13 mm
Puits de 14 mm
Puits de 5 mm
Puits de 6 mm
Puits de 6,7 mm
Puits de 8 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
- Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
- Empêche la contamination croisée
- Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Époxy |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | Lame de diagnostic |
| Nombre de puits | 1 |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) | Puits de 8 mm |