Learn More
BRAND™ Support de sachet en fil d’acier
En fil d’acier recouvert d’époxy. Le support de sachet en fil d’acier BRAND™ comprend des pieds en caoutchouc qui empêchent les glissements. Disponible avec des sachets en polypropylène ou en polyamide.
17.15€
Spécification
Type de produit | Support |
---|---|
Description | Revêtement époxy |
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (équipement) | Sachets de mise au rebut |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11342560
|
BRAND™
759703 |
Support uniquement |
17.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- En fil d’acier recouvert d’époxy
- Les pieds en caoutchouc empêchent les glissements.
- Disponible avec des sachets en polypropylène ou en polyamide
Spécification
Support | |
Non autoclavable | |
Sachets de mise au rebut | |
250mm |
Revêtement époxy | |
Blanc | |
Fil d’acier | |
12cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Support de sachet en fil d’acier