Learn More
Fisherbrand™ Rack métallique pour flacons à centrifuger
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Array:
2 x 3
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir |
| Array | 2 x 3 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blue |
| Capacité | Bottle (55 mm to 60 mm) |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Positions | 1 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 3 Tiers |
| Empilables | Yes, When Empty |
| Afficher plus |