Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre de microplaques Epoch, IVD
Le spectrophotomètre pour microplaques Epoch possède une optique basée sur un monochromateur, pour une large gamme de longueurs d’onde sans filtre pour les mesures d’absorbance UV-Vis.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
sur devis
Spécification
Type de produit | Lecteur de microplaques |
---|---|
Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
Type de plaques | Plaques de 6 à 384 puits |
Gamme d’absorbance | 200 à 999 nm, incréments de 1 nm |
Précision | ±2 nm, ±0,2 nm |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17277989
![]() |
Agilent BioTek
EPOCHH-SI |
EPOCH | Spectrophotomètre à microplaques Epoch ; Logiciel Gen5 d’analyse des données de microplaques |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17297989
![]() |
Agilent BioTek
EPOCHR-SI |
EPOCHR | Spectrophotomètre à microplaques Epoch R ; logiciel Gen5 d’analyse des données de microplaques |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le spectrophotomètre pour microplaques Epoch possède une optique basée sur un monochromateur, pour une large gamme de longueurs d’onde sans filtre pour les mesures d’absorbance UV-Vis.Ces mesures peuvent être effectuées dans de nombreux formats de microplaques et dans des échantillons de 2 μL, lorsque la plaque microvolume Take3 disponible est utilisée.
Epoch est contrôlé par l’interface logicielle Gen5, avec une programmation simple et une analyse puissante des données.Ce lecteur d’absorbance pour microplaques, robuste et nécessitant peu de maintenance, est un système rentable.La fiabilité et la facilité d’utilisation garantissent des gains de temps dans les flux de travail des laboratoires.
Spécification
Lecteur de microplaques | |
Plaques de 6 à 384 puits | |
±2 nm, ±0,2 nm | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
7,7 in | |
50/60 Hz | |
100/240 V | |
< 15 lb | |
12 in |
Lampe flash au xénon | |
200 à 999 nm, incréments de 1 nm | |
5 nm | |
0,5 mm | |
19,6 cm | |
0,0001 OD | |
De 200 à 999 nm | |
6,8 kg | |
30,5 cm |