Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre à microplaques Epoch 2, IVD
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le spectrophotomètre à microplaques BioTek Epoch 2 offre d’excellentes performances pour les mesures d’absorbance UV-Vis. Les mesures peuvent être effectuées dans des microplaques de 6 à 384 puits, des cuves et dans des échantillons de microvolume avec la plaque de microvolume Take3 disponible. La large gamme de longueurs d’onde permet des applications allant de la quantification des acides nucléiques et des protéines dans l’UV faible aux tests de croissance microbienne dans les longueurs d’onde plus élevées.
L’Epoch 2 est facile à utiliser et l’interface d’écran tactile en option permet de choisir facilement des protocoles prédéfinis ou de définir des programmes personnalisés. Les modes de balayage de point final, cinétique, spectral et de surface de puits, ainsi que l’incubation et l’agitation, permettent l’exécution de nombreuses applications.
Spécification
Spécification
| Type de détecteur | Photodiode |
| Source lumineuse | Xenon Flash Lamp |
| Vitesse de mesure | 96 wells: 8 sec., 384 wells: 14 sec. |
| Précision | ±2 nm |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| À utiliser avec (application) | Nucleic acid and protein quantification to ELISA and microbial growth assays |
| Hauteur (impériale) | 22 in. |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Comprend | Écran tactile, port pour cuvette |
| Modèle | EPOCH2TSC |
| Afficher plus |