Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre à microplaques Epoch2
Le spectrophotomètre à microplaques Epoch 2 est disponible avec une interface tactile couleur et un port pour cuvette. Logiciel Gen5 fourni.
Marque: Agilent BioTek EPOCH2TS-SN
Description
- Contrôle de la température à 65°C et agitation
- Plage de longueurs d’onde de 200 à 999 nm
- Pour les plaques à 6 à 384 puits et les plaques de microvolume Take3
- Performances exceptionnelles pour les microplaques UV/Visible, les cuvettes et dans les échantillons de microvolume avec la plaque de microvolume Take3 disponible
- L’interface à écran tactile en option facilite le choix entre des protocoles prédéfinis ou permet de définir des programmes personnalisés
- Les modes de balayage de point final, cinétique, spectral et de surface de puits, ainsi que l’incubation et l’agitation, permettent l’exécution de nombreuses applications.
Spécification
Absorbance UV-Visible | |
± 2 nm | |
Quantification des acides nucléiques et des protéines dans les tests ELISA et de croissance microbienne | |
50/60 Hz | |
EPOCH2TS |
Flash au xénon | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
22 po | |
Écran tactile uniquement | |
200 à 999 nm, sélectionnable par incréments de 1 nm |