Learn More
Gibco™ EpiLife™ Defined Growth Supplement (EDGS)
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Solution définie, stérile, concentrée (100X) destinée au milieu de culture EpiLife™ pour la mise en culture de kératinocytes épidermiques humains. L’EDGS n’est pas destiné à être utilisé avec le milieu 154. L’EDGS contient tous les facteurs de croissance et les hormones nécessaires à la croissance des kératinocytes épidermiques humains. Chaque flacon contient la quantité correcte de supplément pour un flacon de 500 ml de milieu EpiLife™. L’EDGS contient :
albumine sérique bovine purifiée
transferrine bovine purifiée
hydrocortisone
type 1 de facteur de croissance humain recombinant apparenté à l’insuline (rhIGF-1)
prostaglandine E2 (PGE2)
facteur de croissance épidermique humain recombinant (rhEGF) Les produits bovins de l’EDGS ont été isolés à partir d’animaux d’origine nord-américaine. Le processus d’isolement de ces composants comprend des étapes qui inactivent les virus. Tous les composants de l’EDGS ont une pureté supérieure à 95 %.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Moins 20 degrés C |
| Type de cellule | Cellules kératinocytes |
| Concentration | 100 X |
| Type de produit | Supplément de croissance |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Cascade Biologics, EpiLife |
| Quantité | 5 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Espèces | Humaine |