Learn More
BRAND™ Joints coniques en caoutchouc EPDM
Code produit. 10614552 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
11 mm
16 mm
20 mm
22 à 84 mm de diamètre
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10614552
Marque: BRAND™ 462500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Placer entre l’entonnoir du filtre et le flacon du filtre pour une fixation sécurisée.
  • En caoutchouc (EPDM)
  • Forme conique
  • Assure une fixation sécurisée entre l’entonnoir du filtre et le flacon du filtre
  • 10/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 22 à 84 mm de diamètre
À utiliser avec (application) Utilisé pour être placé entre l’entonnoir de filtration et le flacon de filtration
Quantité 8
Dimensions (métrique) 22 - 84 mm
Diamètre (métrique) extérieur 22 à 84 mm de diamètre
Matériau EPDM
Type Kit de joints en caoutchouc